Orbifloxacin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
O0516-100MG
O0516-500MG
TCIAO0516-100MGEA
59
EUR
TCIAO0516-100MG
TCIAO0516-500MG
Orbifloxacin ≥98.0% (by HPLC)
Orbifloxacin
Formula:
C₁₉H₂₀F₃N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD00864858 Núm. CAS: 113617-63-3 Índice Merck: 14,06862 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |