Olsalazine Sodium ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Mordant Yellow 5, Disodium 5,5'-(Diazene-1,2-diyl)bis(2-hydroxybenzoate), 5,5'-Azobis(2-hydroxybenzoic acid sodium salt), 4,4'-Dihydroxyazobenzene-3,3'-dicarboxylic acid disodium salt
O0517-1G O0517-250MG
TCIAO0517-1GEA 78 EUR
TCIAO0517-1G TCIAO0517-250MG
Olsalazine Sodium ≥98.0% (by HPLC)
Olsalazine Sodium
Formula: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
MW: 346.21 g/mol
Número MDL: MFCD00013300
Núm. CAS: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Índice Merck: 14,06841
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %