Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4-D Meptyl ester, 3-(2,4-Dichlorophenoxy)octan-2-yl acetate, 2,4-D IOE, 2,4-D Octan-2-yl ester, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid Octan-2-yl ester
O0518-100MG O0518-1G
TCIAO0518-100MGEA 102 EUR
TCIAO0518-100MG TCIAO0518-1G
Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate ≥96.0% (por GC)
Octan-2-yl (2,4-Dichlorophenoxy)acetate
Formula: C₁₆H₂₂Cl₂O₃
MW: 333,25 g/mol
Núm. CAS: 1917-97-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %