Oxymetazoline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: SOxymetazoline hydrochloride, 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrin hydrochloride
O0520-25G O0520-5G
TCIAO0520-25GEA 365 EUR
TCIAO0520-25G TCIAO0520-5G
Oxymetazoline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Oxymetazoline hydrochloride
Formula: C₁₆H₂₄N₂O·HCl
Pto. de fusión: 303°C
Número MDL: MFCD00058147
Núm. CAS: 2315-02-8
EINECS: 219-015-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,06966
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %