2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: TODGA
O0523-1G O0523-250MG O0523-5G
TCIAO0523-1GEA 335 EUR
TCIAO0523-1G TCIAO0523-250MG TCIAO0523-5G
2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (por GC)
2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide)
Formula: C₃₆H₇₂N₂O₃
MW: 580.98 g/mol
Número MDL: MFCD23135286
Núm. CAS: 342794-43-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %