[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0526-25G O0526-5G
TCIAO0526-25GEA 186 EUR
TCIAO0526-25G TCIAO0526-5G
[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate]
Formula: C₄₀H₆₀N₂O₈
Número MDL: MFCD01940880
Núm. CAS: 70331-94-1
EINECS: 274-572-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C