Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0527-25G
O0527-5G
TCIAO0527-25GEA
130
EUR
TCIAO0527-25G
TCIAO0527-5G
Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium 2,4,8,10-Tetra-tert-butyl-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-olate 6-Oxide
Formula:
C₂₉H₄₂NaO₄P |
Número MDL:
MFCD01748150 Núm. CAS: 85209-91-2 EINECS: 286-344-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |