Sodium Pyridine-2-sulphinate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium pyridine-2-sulphinate, Pyridine-2-sulphinic acid sodium salt
O0533-250MG O0533-1G
TCIAO0533-250MGEA 92 EUR
TCIAO0533-250MG TCIAO0533-1G
Sodium Pyridine-2-sulphinate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium Pyridine-2-sulphinate
Formula: C₅H₄NNaO₂S
Número MDL: MFCD20483664
Núm. CAS: 24367-66-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 283.0 to 287.0 deg-C