2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: GBLMA, 2-Methylacrylic acid 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
O0535-5G O0535-25G
TCIAO0535-5GEA 99 EUR
TCIAO0535-5G TCIAO0535-25G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Número MDL: MFCD19689400
Núm. CAS: 195000-66-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %