Sodium Pyridine-4-sulphinate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyridine-4-sulphinic acid sodium salt
O0539-250MG
O0539-1G
TCIAO0539-250MGEA
47
EUR
TCIAO0539-250MG
TCIAO0539-1G
Sodium Pyridine-4-sulphinate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium Pyridine-4-sulphinate
Formula:
C₅H₄NNaO₂S MW: 165,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD30502924 Núm. CAS: 116008-37-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |