Sodium Pyrimidine-2-sulphinate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium pyrimidine-2-sulphinate
O0541-1G O0541-250MG
TCIAO0541-1GEA 295 EUR
TCIAO0541-1G TCIAO0541-250MG
Sodium Pyrimidine-2-sulphinate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium Pyrimidine-2-sulphinate
Formula: C₄H₃N₂NaO₂S
Número MDL: MFCD32068077
Núm. CAS: 2188151-68-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %