Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0546-250MG
O0546-1G
TCIAO0546-250MGEA
66
EUR
TCIAO0546-250MG
TCIAO0546-1G
Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate
Formula:
C₆H₃F₃NNaO₂S |
Número MDL:
MFCD31442692 Núm. CAS: 2098851-48-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |