Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
O0558-1G
O0558-200MG
TCIAO0558-1GEA
77
EUR
TCIAO0558-1G
TCIAO0558-200MG
Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (por GC)
Oxetan-3-ylmethanol
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Pto. de inflamación: 106°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD17015894 Núm. CAS: 6246-06-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |