1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic acid 1-Octen-3-yl ester
O0559-100ML O0559-25ML
TCIAO0559-100MLEA 93 EUR
TCIAO0559-100ML TCIAO0559-25ML
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (por GC)
1-Octen-3-yl Acetate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170.25 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00036568
Núm. CAS: 2442-10-6
EINECS: 219-474-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %