Pectin (from citrus)
Proveedor: TCI
P0024-500G
P0024-25G
TCIAP0024-500GEA
140
EUR
TCIAP0024-500G
TCIAP0024-25G
Pectin (from citrus)
Pectin
Número MDL:
MFCD00081838 Núm. CAS: 9000-69-5 EINECS: 232-553-0 Índice Merck: 14,07063 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Drying loss | max. 10.0 % |
Galactronic Acid | min. 58.0 % |
Methoxyl Group | min. 6.0 % |