Morin hydrate ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone
P0041-1G P0041-25G P0041-5G
TCIAP0041-1GEA 23 EUR
TCIAP0041-1G TCIAP0041-25G TCIAP0041-5G
Morin hydrate ≥90.0% (by HPLC)
Morin hydrate
Formula: C₁₅H₁₀O₇
MW: 302.24 g/mol
Número MDL: MFCD00217054
Núm. CAS: 654055-01-3
EINECS: 207-542-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,06269
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water max. 12.0 %