Cinamato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
279760050
279765000
ACRO279760050EA
24
EUR
ACRO279760050
ACRO279765000
Cinamato de metilo 98%
Cinamato de metilo
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD00008458 Núm. CAS: 103-26-4 EINECS: 203-093-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Fused crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33.5 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |