Ácido 4-hidroxibencenosulfónico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
P0104-25G
P0104-500G
TCIAP0104-25GEA
16
EUR
TCIAP0104-25G
TCIAP0104-500G
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico
Formula:
C₆H₆O₄S MW: 174,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00673723 Núm. CAS: 98-67-9 EINECS: 202-691-6 UN: 1759 ADR: 8,III Índice Merck: 14,07246 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to lump |
Purity (Neutralization titration) | min. 85.0% (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 15.0 % |
Sulfate | max. 2.0 % |