Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium p-Phenolsulphonate, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid Sodium Salt, p-Phenolsulphonic acid Sodium Salt
P0105-25G P0105-500G
TCIAP0105-25GEA 16 EUR
TCIAP0105-25G TCIAP0105-500G
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate
Formula: C₆H₆O₄S
MW: 196.15 g/mol
Número MDL: MFCD00044734
Núm. CAS: 825-90-1
EINECS: 212-550-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %