Cinamato de metilo predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
A15975.0EEA
402
EUR
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
Cinamato de metilo predominantly trans 99%
Cinamato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 103-26-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.042
Refractive Index: 1.5770
Appearance: White
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 386468
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00008458
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. Ebullición: 262…264 °C Pto. de fusión: 34…37 °C Densidad: 1,042 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008458 Núm. CAS: 103-26-4 EINECS: 203-093-8 Índice Merck: 14,2299 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...