Methyl phenoxyacetate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phenoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-phenoxyacetate
P0110-25G P0110-500G
TCIAP0110-25GEA 87 EUR
TCIAP0110-25G TCIAP0110-500G
Methyl phenoxyacetate ≥99.0% (por GC)
Methyl phenoxyacetate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de inflamación: 111°C
Número MDL: MFCD00010227
Núm. CAS: 2065-23-8
EINECS: 218-176-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %