Phenylpyruvic acid ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0154-25G P0154-5G
TCIAP0154-25GEA 177 EUR
TCIAP0154-25G TCIAP0154-5G
Phenylpyruvic acid ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Phenylpyruvic acid
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002589
Núm. CAS: 156-06-9
EINECS: 205-847-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %