Pinacyanol chloride ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P0156-1G P0156-100MG
TCIAP0156-1GEA 97 EUR
TCIAP0156-1G TCIAP0156-100MG
Pinacyanol chloride ≥93.0% (by HPLC)
Pinacyanol chloride
Formula: C₂₅H₂₅ClN₂
Número MDL: MFCD00011974
Núm. CAS: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
Índice Merck: 14,08048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %