Parabanic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N'-Oxalylurea
P0195-1G P0195-25G
TCIAP0195-1GEA 33 EUR
TCIAP0195-1G TCIAP0195-25G
Parabanic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Parabanic acid
Formula: C₃H₂N₂O₃
Número MDL: MFCD00014493
Núm. CAS: 120-89-8
EINECS: 204-434-3
Índice Merck: 14,07022
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency