2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt, Sodium 2-Phenylphenolate, Sodium 2-Hydroxybiphenyl, 2-Biphenylol Sodium Salt, Sodium o-Phenylphenate, Sodium 2-Biphenylolate
P0202-25G
P0202-500G
TCIAP0202-25GEA
16
EUR
TCIAP0202-25G
TCIAP0202-500G
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
Formula:
C₁₂H₁₀O Pto. de fusión: 78°C |
Número MDL:
MFCD00002209 Núm. CAS: 6152-33-6 EINECS: 205-055-6 UN: 1759 ADR: 8,II Índice Merck: 14,07304 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 80.0 % (as Anhydride) |
Water | 25.0 to 30.0 % |