Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-2-buten-1-one
P0216-10G P0216-25G
TCIAP0216-10GEA 145 EUR
TCIAP0216-10G TCIAP0216-25G
Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0% (por GC)
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00059386
Núm. CAS: 495-41-0
EINECS: 207-800-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04367f73903b91f7557e08b70cc5c7ef8aa674af&vid=04367f73903b91f7557e08b70cc5c7ef8aa674af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %