Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Sulphuric acid phenyl ester potassium salt

P0232-1G P0232-5G
TCIAP0232-1GEA 109 EUR
TCIAP0232-1G TCIAP0232-5G
Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Potassium Phenyl sulphate
Formula: C₆H₅KO₄S
Pto. de fusión: 160°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1733-88-6
EINECS: 217-071-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&vid=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR