Dibutyl phosphate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dibutylphosphate, Phosphoric Acid Dibutyl Ester
P0260-25G P0260-500G
TCIAP0260-25GEA 18 EUR
TCIAP0260-25G TCIAP0260-500G
Dibutyl phosphate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dibutyl phosphate
Formula: C₈H₁₉O₄P
MW: 210,21 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: –13°C
Pto. de inflamación: 196°C
Número MDL: MFCD00015245
Núm. CAS: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
UN: 1718
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&vid=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %