Triallyl phosphate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phosphoric Acid Triallyl Ester
P0264-25ML P0264-100ML
TCIAP0264-25MLEA 96 EUR
TCIAP0264-25ML TCIAP0264-100ML
Triallyl phosphate ≥96.0% (por GC)
Triallyl phosphate
Formula: C₉H₁₅O₄P
MW: 218,19 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD00014946
Núm. CAS: 1623-19-4
EINECS: 216-606-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %