Dibutyl phosphate (mono- and di-ester mixture) (Mono- and Di- Ester mixture)
Proveedor: TCI
Peligro
P0267-25G P0267-500G
TCIAP0267-25GEA 18 EUR
TCIAP0267-25G TCIAP0267-500G
Dibutyl phosphate (mono- and di-ester mixture) (Mono- and Di- Ester mixture)
Dibutyl phosphate
Formula: C₈H₁₉O₄P
Pto. de inflamación: 180°C
Número MDL: MFCD00015245
Núm. CAS: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
UN: 1718
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Assay of mono ester 34.0 to 45.0 %
Assay of Diester 55.0 to 66.0 %