Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0273-25G
P0273-500G
TCIAP0273-25GEA
18
EUR
TCIAP0273-25G
TCIAP0273-500G
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros)
Formula:
C₂₁H₂₁O₄P Pto. de inflamación: 234°C |
Número MDL:
MFCD02102116 Núm. CAS: 1330-78-5 EINECS: 215-548-8 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,09763 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0% (total of isomer) |