Diisodecilo ftalato (mixture of branched chain isomers)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
P0299-25ML P0299-500ML
TCIAP0299-25MLEA 16 EUR
TCIAP0299-25ML TCIAP0299-500ML
Diisodecilo ftalato (mixture of branched chain isomers)
Diisodecilo ftalato
Formula: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446.67 g/mol
Pto. de inflamación: 235°C
Número MDL: MFCD00048389
Núm. CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=070004447c8dbd4817bd780ff3dd97269e1d06ad&vid=070004447c8dbd4817bd780ff3dd97269e1d06ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Ester Value 246 to 254