L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
P0342-25G P0342-5G
TCIAP0342-25GEA 161 EUR
TCIAP0342-25G TCIAP0342-5G
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Proline methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165.6 g/mol
Pto. Ebullición: 55°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012708
Núm. CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 75.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)