4-Pyridinepropanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0351-25G P0351-5G
TCIAP0351-25GEA 364 EUR
TCIAP0351-25G TCIAP0351-5G
4-Pyridinepropanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Pyridinepropanol
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 289°C
Número MDL: MFCD00047457
Núm. CAS: 2629-72-3
EINECS: 220-107-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %