Polyethyleneimine ∼30% in water
Proveedor: TCI
Peligro
P0381-500G P0381-25G
TCIAP0381-500GEA 43 EUR
TCIAP0381-500G TCIAP0381-25G
Polyethyleneimine ∼30% in water
Polyethyleneimine
Formula: (CH2CH2NH)n
Número MDL: MFCD00084427
Núm. CAS: 9002-98-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Total Nitrogen 9.2 to 10.5 %