Disodium phthalate 95,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Phthalic Acid Disodium Salt, Sodium 2-carboxybenzoate
P0400-25G
P0400-500G
TCIAP0400-25GEA
39
EUR
TCIAP0400-25G
TCIAP0400-500G
Disodium phthalate 95,0 Titrimetric
Disodium phthalate
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 210.10 g/mol |
Número MDL:
MFCD00050736 Núm. CAS: 15968-01-1 EINECS: 240-106-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |