Phytic acid ∼50% ∼1.1 mol/L in water
Proveedor: TCI
Atención
P0409-25G P0409-500G
TCIAP0409-25GEA 18 EUR
TCIAP0409-25G TCIAP0409-500G
Phytic acid ∼50% ∼1.1 mol/L in water
Phytic acid
Formula: C₆H₁₈O₂₄P₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082309
Núm. CAS: 83-86-3
EINECS: 201-506-6
Índice Merck: 14,07387
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (Neutralization titration) 47.0 to 54.0 w/w%
Binding phosphorous 13.5 to 14.6 %
Free phosphorous max. 1.0 %