Pinacyanol iodide ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
P0436-1G P0436-5G
TCIAP0436-1GEA 57 EUR
TCIAP0436-1G TCIAP0436-5G
Pinacyanol iodide ≥90.0% (by HPLC)
Pinacyanol iodide
Formula: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Número MDL: MFCD00011975
Núm. CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%