Alcohol polivinílico n=1750±50
Proveedor: TCI
Sinónimos: PVOH, PVA, Mowiol®
P0469-25G P0469-500G
TCIAP0469-25GEA 18 EUR
TCIAP0469-25G TCIAP0469-500G
Alcohol polivinílico n=1750±50
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Índice Merck: 14,07585
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 7.0 %
degree of saponification 97.0 to 100.0 mol%