Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 10000 K 15
Proveedor: TCI
Sinónimos: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
P0471-25G P0471-500G P0471-100G
TCIAP0471-25GEA 19 EUR
TCIAP0471-25G TCIAP0471-500G TCIAP0471-100G
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 10000 K 15
Polyvinylpyrrolidone
Formula: (C₆H₉NO)n
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8
Índice Merck: 14,07697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 w/w% (calcd.on anh.substance)
K value 12.0 to 18.0
Water max. 7.0 %