Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 40000 K 30
Proveedor: TCI
Sinónimos: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
P0472-25G P0472-500G
TCIAP0472-25GEA 23 EUR
TCIAP0472-25G TCIAP0472-500G
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 40000 K 30
Polyvinylpyrrolidone
Formula: (C₆H₉NO)n
Número MDL: MFCD01076626
Núm. CAS: 9003-39-8
Índice Merck: 14,07697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 w/w% (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
K value 26.0 to 34.0