Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 360000 K 90
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
P0473-25G
P0473-500G
TCIAP0473-25GEA
17
EUR
TCIAP0473-25G
TCIAP0473-500G
Polivinilpirrolidona, M.W. ∼ 360000 K 90
Polyvinylpyrrolidone
Formula:
(C₆H₉NO)n |
Número MDL:
MFCD01076626 Núm. CAS: 9003-39-8 Índice Merck: 14,07697 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Total Nitrogen | 12.0 to 12.8 % |
Water | max. 5.0 % |
K value | 84.0 to 95.0 |