Phenyl propionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0509-25G P0509-100G
TCIAP0509-25GEA 56 EUR
TCIAP0509-25G TCIAP0509-100G
Phenyl propionate ≥97.0% (por GC)
Phenyl propionate
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00053765
Núm. CAS: 637-27-4
EINECS: 211-282-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&vid=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %