Tetrahydro-2-pyrimidinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
P0526-25G P0526-500G
TCIAP0526-25GEA 41 EUR
TCIAP0526-25G TCIAP0526-500G
Tetrahydro-2-pyrimidinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tetrahydro-2-pyrimidinone
Formula: C₄H₈N₂O
Número MDL: MFCD00014593
Núm. CAS: 1852-17-1
EINECS: 217-443-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %