8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Propyloxine, 7-Propyl-8-quinolinol
P0531-1G P0531-5G
TCIAP0531-1GEA 130 EUR
TCIAP0531-1G TCIAP0531-5G
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃NO
MW: 187.24 g/mol
Pto. Ebullición: 149°C
Pto. de fusión: 0°C
Número MDL: MFCD00059755
Núm. CAS: 58327-60-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %