Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0571-1G P0571-5G
TCIAP0571-1GEA 18 EUR
TCIAP0571-1G TCIAP0571-5G
Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Número MDL: MFCD00002447
Núm. CAS: 610-02-6
EINECS: 210-205-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %