Pontacyl violet 6R
Proveedor: TCI
Atención
P0593-1G P0593-5G
TCIAP0593-1GEA 85 EUR
TCIAP0593-1G TCIAP0593-5G
Pontacyl violet 6R
Pontacyl violet 6R
Formula: C₂₀H₁₄N₂O₈S₂
Número MDL: MFCD00059522
Núm. CAS: 5850-63-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 538.0 to 542.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 470 (H2O, 538.0 ~ 542.0 nm)