Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P0595-25G P0595-500G
TCIAP0595-25GEA 26 EUR
TCIAP0595-25G TCIAP0595-500G
Pontacyl carmine 2B ≥93.0% (by HPLC)
Pontacyl carmine 2B
Formula: C₁₉H₁₇N₃O₉S₂
Número MDL: MFCD00059131
Núm. CAS: 6625-46-3
EINECS: 229-584-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%