Pentaethylenehexamine mixture
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0622-25G
P0622-500G
TCIAP0622-25GEA
17
EUR
TCIAP0622-25G
TCIAP0622-500G
Pentaethylenehexamine mixture
Pentaethylenehexamine
Formula:
C₁₀H₂₈N₆ MW: 232.38 g/mol Pto. de inflamación: 185°C |
Número MDL:
MFCD00008167 Núm. CAS: 4067-16-7 EINECS: 223-775-9 UN: 2735 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | many component mixture |
Amine Value | 1,180 to 1,280 |