Poly(vinyl formal)
Proveedor: TCI
P0641-500G P0641-25G
TCIAP0641-500GEA 116 EUR
TCIAP0641-500G TCIAP0641-25G
Poly(vinyl formal)
Poly(vinyl formal)
Formula: (C₃H₆O₂)n
Número MDL: MFCD00084463
Núm. CAS: 63450-15-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange granule
Vinyl formal min. 80.0 %
Volatile matter Content max. 3.0 %